Przejdź do
OP17
Mysz anty-c-Fos (Ab-1) mAb (2G9C3)
liquid, clone 2G9C3, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
2G9C3, monoclonal
Species reactivity:
rat, human, mouse
Application:
—
Citations:
3
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2G9C3, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoblotting (2.5-5 µg/mL)
Immunocytochemistry (2.5-5 µg/mL)
Paraffin Sections (not recommended))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOS(2353)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy BALB/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka AG.8653X. Rozpoznaje białka ~55 kDa c-fos i ~62 kDa v-fos.
Rozpoznaje zarówno białka c-Fos ~55 kDa, jak i v-Fos ~62 kDa. Nie reaguje krzyżowo z białkiem Jun o masie ~39 kDa.
To mysie mAb anty-c-Fos (Ab-1) (2G9C3) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunocytochemii, skrawkach parafinowych do wykrywania c-Fos (Ab-1).
Immunogen
Człowiek
syntetyczny peptyd (KVEQLSPEEEEKRRIRRERNKMAAA) odpowiadający aminokwasom 128-152 ludzkiego c-Fos
Application
Immunoblotting (2,5-5 µg/ml)
Immunocytochemia (2,5-5 µg/ml)
Skrawki parafinowe (niezalecane)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 50 mM buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny, pH 7,5.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki HeLa
Other Notes
Jensen, D.E., et al. 1991. Oncogene6, 1219.
Reiss, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 6641.
RouscherIII, F.J., et al. 1988. Science240, 1010.
Sassone-Corsi, P., et al. 1988. Cell54, 553.
Giardina, S.L., et al. 1987. Anal Biochem. 161, 109.
Verma, I.M., et al. 1987. Cancer Res.49, 29.
Verma, I.M., et al. 1987. Cell51, 513.
Muller, R. 1986. Viochem. Biophys. Acta.823, 207.
Verma, P. 1986. Trends Genet.2, 93.
Greenberg, M., et al. 1984. Nature (London)311, 433.
Rozpoznaje zarówno komórkowe, jak i wirusowe formy fos. Nie reaguje z białkiem jun ~39 kDa. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
OP17LMABE329SAB2100832
description
liquid, clone 2G9C3, Calbiochem®
description
lyophilized, clone 2G9C3, Calbiochem®
description
clone 2G9C3, from mouse
description
affinity isolated antibody
clone
2G9C3, monoclonal
clone
2G9C3, monoclonal
clone
2G9C3, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
bovine, human, dog, sheep, pig
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... FOS(2353)
Gene Information
human ... FOS(2353)
Gene Information
human ... FOS(2353)
Gene Information
human ... FOS(2353)
form
liquid
form
lyophilized
form
-
form
buffered aqueous solution
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mysz anty-c-Fos (Ab-1) mAb (2G9C3)
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)