Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
DO-1, monoclonal
Species reactivity:
feline, human
Application:
—
Citations:
172
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
DO-1, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
feline, human
should not react with
mouse, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Frozen sections (1 µg/mL)
Immunoblotting (0.1-1 µg/mL)
Immunocytochemistry (1-2.5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1 µg/mL)
Paraffin sections (1 µg/mL, pepsin, heat or pressure cooker pre-treatment required))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy BALB/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka X63Ag8.653 (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje ~53 kDa dzikiego typu i zmutowanych form p53.
Rozpoznaje ~53 kDa dzikiego i zmutowanego białka p53 w komórkach A431 i tkance raka piersi.
To mysie mAb anty-p53 (Ab-6) (Pantropic) (DO-1) zostało zatwierdzone do stosowania w mrożonych skrawkach, immunoblotingu, ICC, IP, skrawkach parafinowych do wykrywania p53 (Ab-6) (Pantropic).
Immunogen
Człowiek
Epitop: W obrębie aminokwasów 21-25 ludzkiego p53
typ dziki, rekombinowany, ludzki p53
Application
Mrożone skrawki (1 g/ml; patrz referencje do aplikacji)
Immunoblotting (0.1-1 g/ml; patrz odniesienia do aplikacji)
Immunocytochemia (1-2,5 g/ml; patrz odniesienia do aplikacji)
Immunoprecypitacja (1 g/ml lub użyć nr kat. OP43A; patrz odniesienia do aplikacji)
Skrawki parafinowe (1 g/ml, wymagana pepsyna, obróbka wstępna w suszarce termicznej lub ciśnieniowej; patrz odniesienia do aplikacji)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 0,05 M buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny.
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki SK-OV-3 lub normalna tkanka skóry
Komórki SK-OV-3 lub normalna tkanka skóry
Kontrola pozytywna
Komórki A431 lub tkanka raka piersi
Komórki A431 lub tkanka raka piersi
Other Notes
El-Deiry, W.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 1169.
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Legros, Y., et al. 1994. Oncogene9, 2071.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Vojtesek, B., et al. 1992. J. Immunol. Meth.151, 237.
Kastan, M.B., et al. 1991 Cancer Res.51, 6304.
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Legros, Y., et al. 1994. Oncogene9, 2071.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Vojtesek, B., et al. 1992. J. Immunol. Meth.151, 237.
Kastan, M.B., et al. 1991 Cancer Res.51, 6304.
Rozpoznaje zarówno zmutowany, jak i dziki typ p53 w warunkach denaturujących i niedenaturujących. To przeciwciało słabo reaguje z p53 gryzoni; nie zalecamy go do próbek gryzoni. Do testu przesunięcia żelowego należy użyć nr kat. OP43L zawieszonego w 100 μl buforu. Dziki typ p53 ma krótki okres półtrwania i jest obecny w niewielkich ilościach w komórkach. W przypadku immunoprecypitacji zwiększenie ilości próbki i znakowanie 35S-Metprzez czas krótszy lub równy 1 h pomoże w wizualizacji dzikiego typu p53. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-p53 (Ab-6) (Pantropic) mysie mAb (DO-1)
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?