Przejdź do
OP80
Anty-APC (Ab-7) mysie mAb (CC-1)
Synonim(y):
Anty-Adenomatus Polyposis Coli
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki27 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2340,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.45
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
CC-1, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
ICC, IF, IHC (f)
Citations:
8
2340,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
clone
CC-1, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (frozen sections): suitable
dilution
(Free-floating SectionsParaffin Sections)
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Rozpoznaje APC w oligodendrocytach i astrocytach.
  • Symbol genu docelowego przeciwciała: APC
  • Synonim celu: AI047805, Apc7, AU020952, AW124434, BTPS2, DP2, DP2.5, DP3, rodzinna polipowatość gruczolakowata, FAP, GS, Min, RATAPC
  • Entrez Gene Name: polipowatość gruczolakowata coli
  • Hu Entrez ID: 324 (powiązane przeciwciała: ST1150, OP62, OP47L, OP44)
  • Mu Entrez ID: 11789
  • RatEntrez ID: 24205
Immunogen
rekombinowane białko składające się z aminokwasów 1-226 APC
Application
Skrawki mrożone (5 µg/ml) Immunofluorescencja (5 µg/ml) Skrawki parafinowe (5 µg/ml, wymagane wstępne przygotowanie termiczne) Immunocytochemia (patrz odniesienia do aplikacji) Skrawki swobodnie pływające (patrz odniesienia do aplikacji)
Dobrze nadaje się do badań IHC i IF oligodendrocytów i nerwów wzrokowych ze względu na barwienie przez przeciwciało ciała komórki w przeciwieństwie do procesów mielinowych. Można stosować zarówno zamrożone skrawki, jak i utrwalone w formalinie, zatopione w parafinie skrawki mózgu. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Packaging
Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć na etykiecie fiolki.
Physical form
W 50 mM buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny.
Analysis Note
Kontrola negatywna: Komórki MOPC 21
Kontrola pozytywna: Komórki Purkinjego lub tkanka móżdżku
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200594OP44MABC200
description
-
description
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
description
liquid, clone FE9, Calbiochem®
description
clone CC-1, from mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
CC-1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
FE9, monoclonal
clone
CC-1, monoclonal
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
liquid
form
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)