Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
4
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Gel Shift
Immunoblotting (1:500, chemiluminescence)
Immunoprecipitation )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko NF-κB p65 (RelA) o masie ~65 kDa.
Rozpoznaje białko ~65 kDa NF-κB p65 (RelA) w komórkach Daudi.
To królicze pAb anty-NF-κB (p65, RelA) (Ab-2) jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, przesunięcia żelowego, immunoblottingu, immunoprecypitacji w celu wykrywania NF-κB (p65, RelA) (Ab-2).
Immunogen
Człowiek
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom w pobliżu N-końcowej domeny ludzkiego NF-κB p65 (RelA), sprzężony z KLH
Application
ELISA (patrz komentarze)
Przesunięcie żelowe (patrz komentarze)
Immunoblotting (1:500, chemiluminescencja)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Przesunięcie żelowe (patrz komentarze)
Immunoblotting (1:500, chemiluminescencja)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Physical form
W 5 mM buforze fosforanu sodu, pH 7,4.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki Daudi
Komórki Daudi
Other Notes
Kolberg, R., 1997. J. NIH Research9, 29.
Van Antwerp, D.J. et al. 1996. Science274, 787.
Beg, A.A., et al. 1995. Nature376, 167.
Baeuerle, P.A., and Henkel, T., 1994. Ann. Rev. Immunol.12, 141.
Wulczyn, F.G., et al. 1992. Nature358, 597.
Van Antwerp, D.J. et al. 1996. Science274, 787.
Beg, A.A., et al. 1995. Nature376, 167.
Baeuerle, P.A., and Henkel, T., 1994. Ann. Rev. Immunol.12, 141.
Wulczyn, F.G., et al. 1992. Nature358, 597.
Zgłaszano również, że przeciwciało to działa w testach ELISA, żel shift i immunoprecypitacji. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?