Przejdź do
PC154
Anty-pobudzający transporter aminokwasów (GLT-1) królicze pAb
liquid, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2690,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat
Application:
—
Citations:
-
2690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
diluted serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecipitation )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Rattus norvegicus ... Slc1A2(29482)
General description
Anti-Excitatory Amino Acid Transporter (GLT-1), króliczy poliklonalny rozpoznaje formy ~75 kDa i ~50 kDa GLT-1. Jest zatwierdzony do stosowania w Western blotting i immunoprecypitacji.
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane w postaci rozcieńczonej surowicy. Rozpoznaje formy ~75 kDa i ~50 kDa GLT-1.
Rozpoznaje formy ~75 kDa i ~50 kDa GLT-1.
Immunogen
syntetyczny peptyd (NGKSADCSVEEEPWKREK) odpowiadający aminokwasom na C-końcu szczurzego GLT-1
Application
Immunoblotting (1:1000)Immunoprecipitation
Other Notes
Arriza, J.L., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 4155.
Nagao, S., et al. 1997. Neuroscience78, 929.
Rothstein, J.D., et al. 1995. Ann. Neurol.14, 5559.
Arriza, J.L., et al. 1994. J. Neurosci.14, 5559.
Rothstein, J.D., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 6591.
Kanai, Y., et al. 1992. Nature360, 467.
Pines, G., et al. 1992. Nature360, 464.
Rothstein, J.D., et al. 1992. N. Engl J. Med.326, 1464.
Storck T., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 10955.
Przeciwciało to może również reagować krzyżowo niespecyficznie z białkiem ~102 kDa, które nie jest uważane za związane z GLT-1. To przeciwciało zostało również zgłoszone do pracy w immunoprecypitacji. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB2262SAB2104141400061
description
liquid, Calbiochem®
description
clone G6, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
liquid, Calbiochem®
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
diluted serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
Rattus norvegicus ... Slc1A2(29482)
Gene Information
human ... SLC1A2(6506)
Gene Information
human ... SLC1A2(6506)
Gene Information
-
species reactivity
rat
species reactivity
mouse, human
species reactivity
guinea pig, horse, dog, rat, human, mouse, rabbit, bovine
species reactivity
rat, human, mouse
clone
polyclonal
clone
G6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)