Przejdź do
PC176
Receptor anty-serotoninowy 2A (5-HT2A) (22-41) Królik pAb
liquid, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, sheep, rat
Application:
—
Citations:
5
2710,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
mouse, sheep, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Frozen Sections (1:300-1:500)
Immunoblotting (1:500-1:1000)
Free Floating Sections
Paraffin Sections (s; heat pre-treatment required))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Htr2A(29595)
General description
Oczyszczone immunologicznie królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje receptor ~53 kDa serotoniny 2A (5-HT2A).
Rozpoznaje receptor ~53 kDa serotoniny 2A (5-HT2A).
To królicze pAb przeciwko receptorowi serotoniny 2A jest zatwierdzone do stosowania w zamrożonych skrawkach, WB, skrawkach swobodnie pływających, skrawkach parafinowych do wykrywania receptora serotoniny 2A.
Immunogen
Szczur
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 22-41 szczurzego receptora 5-HT2A
Application
Skrawki mrożone (1:300-1:500)
Immunoblotting (1:500-1:1000)
Swobodnie pływające skrawki (patrz odniesienia do aplikacji)
Skrawki parafinowe (patrz odniesienia do aplikacji; wymagana wstępna obróbka cieplna)
Physical form
W 150 mM NaCl, 20 mM fosforanie sodu, 1% BSA, pH 7,5.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Leonard, B.E. 1996. Psychother. Psychosom.65, 66.
Teitler, M. i Herrick-Davis, K. 1994. Crit. Rev. Neurobiol.8, 175.
Specyficzność przeciwciał badano w ciele migdałowatym szczura, korze mózgowej i hipokampie. Wykrywanie pierwotnego przeciwciała za pomocą ABC zgodnie z instrukcjami producenta. Niskie poziomy aldehydu glutarowego (0,1%-0,3%) mogą być stosowane w połączeniu z paraformaldehydem do utrwalania perfuzji tkanek. Dodanie odczynników intensyfikujących, takich jak siarczan niklowo-amonowy, do roztworów chromogenu umożliwia dalsze rozcieńczenie pierwotnego przeciwciała do około 1:1000 lub więcej. Do barwienia skrawków parafinowych wymagane jest podgrzanie w 10 mM buforze cytrynianowym (patrz odniesienia do aplikacji). Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PC177L324390PC630
description
liquid, Calbiochem®
description
lyophilized, Calbiochem®
description
lyophilized, Calbiochem®
description
liquid, Calbiochem®
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
mouse, sheep, rat
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
form
liquid
form
lyophilized
form
lyophilized
form
liquid
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)