Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
6
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoblotting (1 µg/mL)
Paraffin Sections (2.5 µg/mL, trypsin pre-treatment required))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anty-katepsyna B (Ab-3), królicza poliklonalna, rozpoznaje ~43 kDa utajone i ~31 kDa aktywne formy katepsyny B w raku piersi. Jest zatwierdzony do Western blotting i do skrawków parafinowych.
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje ~43 kDa utajone i ~31 kDa aktywne formy katepsyny B.
Rozpoznaje ~43 kDa utajone i ~31 kDa aktywne formy katepsyny B w tkankach raka piersi.
Immunogen
Człowiek
oczyszczona ludzka katepsyna wątrobowa B
Application
Immunoblotting (1 µg/ml)
Skrawki parafinowe (2,5 µg/ml, wymagana wstępna obróbka trypsyną)
Skrawki parafinowe (2,5 µg/ml, wymagana wstępna obróbka trypsyną)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 0,05 M buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
SK-HEP-1 skoncentrowana pożywka kondycjonowana lub tkanka raka piersi
SK-HEP-1 skoncentrowana pożywka kondycjonowana lub tkanka raka piersi
Other Notes
Barrett, A.J. i Kirschke, H. 1981. Methods Enzymol.80, 535.
Chan, S.J., et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 7721.
Barrett, A.J. 1987. Trends Biochem. Sci.12, 193.
Sloane, B.F. 1990. w Seminars in Cancer Biology, red. M. M. Gottesman. Vol. 1(2), 137.
Chan, S.J., et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 7721.
Barrett, A.J. 1987. Trends Biochem. Sci.12, 193.
Sloane, B.F. 1990. w Seminars in Cancer Biology, red. M. M. Gottesman. Vol. 1(2), 137.
Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?