Przejdź do
PC420
Anty-receptor kapsaicyny (Ab-1) (824-838) Królicze pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Receptor anty-waniloidowy
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, mouse
Application:
—
Citations:
9
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Trpv1(193034)
General description
Anti-Capsaicin Receptor (Ab-1) (824-838), króliczy poliklonalny, rozpoznaje receptor kapsaicyny o masie ~100 kDa w wyciągu z rdzenia kręgowego myszy. Jest zatwierdzony do WB, IF i IHC w skrawkach mrożonych i parafinowych.
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne białka A. Rozpoznaje białko receptora kapsaicyny o masie ~100 kDa.
Rozpoznaje białko receptora kapsaicyny o masie ~100 kDa w ekstrakcie z rdzenia kręgowego myszy.
Immunogen
syntetyczny peptyd (EDAEVFKDSMVPGEK) odpowiadający aminokwasom 824-838 szczurzego receptora kapsaicyny, sprzężony z KLH
Application
Skrawki mrożone (5 g/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Immunoblotting (5-10 g/ml)
Immunofluorescencja (2 g/ml)
Skrawki parafinowe (5 g/ml; nie jest wymagana obróbka wstępna)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Róg grzbietowy rdzenia kręgowego myszy
Other Notes
Caterina, M.J., et al. 1999. Nature398, 436.
Gau, A., et al. 1999. Eur. J. Neurosci.11, 946.
Michael, G.J., and Priestley, J.V. 1999. J. Neurosci.19, 1844.
Caterina, M.J., et al. 1997. Nature389, 816.
Szallasi, A. 1994. Gen. Pharmacol.25, 223.
Beven, S., and Szolcsanyi, J. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 330.
Fields, H.L. 1987. Pain (New York: McGraw-Hill).
Immunohistochemię przeprowadzono na skrawkach rdzenia kręgowego myszy utrwalonych w 4% paraformaldehydzie. Wyniki barwienia immunohistochemicznego dobrze korelują z innymi niezależnymi raportami i badaniami hybrydyzacji in situ. Przeciwciało powinno być miareczkowane w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)