Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoprecipitation (1:250-1:1000))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PCNA(5111)
General description
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane jako nierozcieńczona surowica. Rozpoznaje białko PCNA o masie ~36-37 kDa.
Rozpoznaje białko PCNA o masie ~37 kDa w komórkach MCF-7.
To królicze pAb anty-PCNA (247-261) (Ab-5) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoprecypitacji w celu wykrycia PCNA (247-261) (Ab-5).
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 247-261 ludzkiego PCNA
Człowiek
Application
Immunoprecypitacja (1:250-1:1000)
Physical form
Nierozcieńczona surowica.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki MCF7
Komórki MCF7
Other Notes
Immunoprecypituje PCNA po skompleksowaniu z innymi białkami. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Miyachi, K., et al. 1990. J. Immunol.121, 2228.
Waseem, N.H. and Lane, D.P. 1990. Science96, 121.
Suzuka, I., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA86, 3189.
Bravo, R., et al. 1987. Nature (London)326, 515.
Bravo, R. and MacDonald-Bravo, H. 1987. J. Cell. Biol.105, 1549.
Waseem, N.H. and Lane, D.P. 1990. Science96, 121.
Suzuka, I., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA86, 3189.
Bravo, R., et al. 1987. Nature (London)326, 515.
Bravo, R. and MacDonald-Bravo, H. 1987. J. Cell. Biol.105, 1549.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?