Przejdź do
PC712
Białko wiążące anty-p53 1 (Ab-1) Królicze pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-53BP1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
—
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1:3000-1:5000)
Immunofluorescence (1:300-1:500, indirect)
Immunoprecipitation (1:300-1:500))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko 53BP1 o masie ~230 kDa.
Rozpoznaje białko 53BP1 o masie ~230 kDa w ekstrakcie jądrowym komórek HeLa (nr kat. WB64).
To królicze pAb przeciw białku wiążącemu p53 1 (Ab-1) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunofluorescencji i immunoprecypitacji w celu wykrycia białka wiążącego p53 1 (Ab-1).
Immunogen
Człowiek
rekombinowane białko składające się z ludzkiego 53BP1 połączonego z sekwencją His-Tag
Application
Immunoblotting (1:3000-1:5000)
Immunofluorescencja (1:300-1:500, pośrednia)
Immunoprecypitacja (1:300-1:500)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 20% glicerolu, pH 7,6.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Ekstrakt jądrowy z komórek HeLa (nr kat. WB64)
Other Notes
Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)