Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.155 mL | Przewidywany termin wysyłki18 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32039090
1220,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 grudnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
does not contain
preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Calbiochem® Terminalna transferaza deoksynukleotydylowa (TdT) jest polimerazą DNA izolowaną z grasicy cielęcej. TdT katalizuje dodawanie deoksynukleotydów do 3′-hydroksylowych końców podwójnych lub jednoniciowych cząsteczek DNA w sposób niezależny od matrycy. Chociaż TdT preferencyjnie dodaje deoksynukleotydy do rozszerzeń 3′, można również osiągnąć ogonowanie na zwisach 5′ lub tępo zakończonych podwójnych niciach DNA. TdT może być stosowana do znakowania fragmentów DNA i wektorów z ogonami homopolimerowymi i/lub ze zmodyfikowanymi deoksynukleotydami, takimi jak biotyna-dNTP, 32P-dNTP, kordycepina-dNTP lub ddNTP.
Natywna TdT z grasicy cielęcej. Tdt jest polimerazą DNA, która katalizuje dodawanie deoksynukleotydów do końca hydroksylowego 3′ obu podwójnych pojedynczych nici DNA w sposób niezależny od szablonu.
Application
Znakowanie DNA
Physical form
775 jednostek w 50 mM buforze fosforanu potasu, 1 mM B-merkaptoetanolu, 50% glicerolu, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Other Notes
Chang, L.M.S. i F.J. Bollum. 1986. Crit. Rev. Biochem.21, 27.
Deng, G. i R. Wu. 1983. Methods Enzymol. 100, 96.
Michelson, A.M. i S.H. Orkin. 1982. J. Biol. Chem.257, 14773.
Roychoudhury, R. and R. Wu. 1980. Methods Enzymol.65, 43.
Nelson, T. and D. Brutlag. 1979. Methods Enzymol. 68, 41.
Roychoudhury, R., et al. 1976. Nucleic Acids Res.3, 101.
Bollum, F.J. 1974. In The Enzymes, 3rd edition (ed. P.D. Boyer), Vol. 10, 145. Academic Press, New York.
Deng, G. i R. Wu. 1983. Methods Enzymol. 100, 96.
Michelson, A.M. i S.H. Orkin. 1982. J. Biol. Chem.257, 14773.
Roychoudhury, R. and R. Wu. 1980. Methods Enzymol.65, 43.
Nelson, T. and D. Brutlag. 1979. Methods Enzymol. 68, 41.
Roychoudhury, R., et al. 1976. Nucleic Acids Res.3, 101.
Bollum, F.J. 1974. In The Enzymes, 3rd edition (ed. P.D. Boyer), Vol. 10, 145. Academic Press, New York.
Jedna jednostka to ilość enzymu wymagana do przeniesienia 1 nmol dAMP z dATP na koniec 3ʹ-OH d(A)50 w ciągu 60 minut w temperaturze 37°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Purified DNA from calf thymus. A260/280 nm: ≥ 1.8); S20w: 15.4-17.4; hyperchromicity: ≥27%. | description For hybridization | description Type VIII-S |
| form liquid | form solid | form solution | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze | storage condition desiccated (hygroscopic), OK to freeze | storage condition - | storage condition - |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?