Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 tubes |
Informacje o tej pozycji
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 61 829 01 00.
agency
ISO 10705-2
shelf life
12 mo.
packaging
pack of 20 tubes
suitability
positive for microbiological tests (Somatic coliphages)
application(s)
water monitoring
storage temp.
−20°C
General description
Kontrola pozytywna ΦX174 jest liofilizowanym materiałem biologicznym rozpuszczalnym w wodzie, zawierającym określoną liczbę fagów ΦX174.
Application
Features and Benefits
Może być rehydratowany przy użyciu sterylnej wody.
Zawiera około 100 PFU (jednostek tworzących płytkę nazębną) na fiolkę.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ISO 10705-2, positive for microbiological tests (Somatic coliphages), suitable for water monitoring | description according to ISO 10705-2 and 10705-3, suitable for filter test (Somatic coliphages and F-specific RNA bacteriophages), pack of 100 tests | description - | description To verify Milliflex® Rapid System Reagent Spray and Enumeration Functionality |
| application(s) water monitoring | application(s) water monitoring | application(s) environmental | application(s) microbiology |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| packaging pack of 20 tubes | packaging pack of 100 tests | packaging - | packaging pkg of 1 kit |
| shelf life 12 mo. | shelf life 12 mo. | shelf life 22 mo. | shelf life - |
| suitability positive for microbiological tests (Somatic coliphages) | suitability suitable for filter test (Somatic coliphages and F-specific RNA bacteriophages) | suitability - | suitability - |
| agency ISO 10705-2 | agency according to ISO 10705-2 and 10705-3 | agency - | agency - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?