Przejdź do
PMEF-NX
EmbryoMax® Pierwotne embrionalne fibroblasty myszy
Mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 vials
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2880,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106509
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
Manufacturer/tradename:
Specialty Media, EmbryoMax®
2880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
EmbryoMax® Pierwotne embrionalne fibroblasty myszy, PMEF, Neo Resistant, Strain FVB, Irradiated, Passage 3
biological source
mouse
Quality Segment
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Gama komórek PMEF EmbryoMax zapewnia naukowcom wygodne rozwiązanie do hodowli komórek ES, eliminując potrzebę czasochłonnej izolacji i przygotowania komórek zasilających. Wiele protokołów hodowli embrionalnych komórek macierzystych wymaga użycia pierwotnych mysich fibroblastów zarodkowych (PMEF). W tych protokołach komórki ES są zazwyczaj hodowane na monowarstwie komórek podporowych PMEF. Komórki podające pełnią dwie ważne role w hodowli komórek macierzystych: wydzielają kilka ważnych czynników wzrostu do pożywki, które pomagają utrzymać pluripotencję, a także zapewniają macierz komórkową dla wzrostu komórek ES.
Pierwotne mysie fibroblasty zarodkowe, neooporne, szczep FVB, są inaktywowane mitotycznie przez napromieniowanie i służą jako warstwa odżywcza zarówno dla mysich, jak i ludzkich komórek ES/IPS. Komórki MEF są odporne na neomycynę.
Namnażanie komórek MEF
Procedura:
1. Przed rozmrożeniem komórek zasilających PMEF, pokryć płytki/talerze roztworem żelatyny.
2. Szybko rozmrozić fiolki PMEF w łaźni wodnej o temperaturze 37°C i przenieść do probówki o pojemności 15 ml (zawierającej już 10 ml ciepłej pożywki dla komórek PMEF). Delikatnie odwróć probówkę w celu rozprowadzenia i odwiruj przy 300 xg przez 4-5 minut.
3. Usunąć supernatant i ponownie zawiesić osad komórkowy w ciepłej pożywce PMEF Feeder Cell Medium.
4. Usunąć roztwór żelatyny z płytek/płytek i podzielić zawiesinę komórek PMEF na porcje o gęstości zalecanej w tabeli 4.1 przewodnika po protokole mysich ES.
5. Inkubować komórki PMEF Feeder w temperaturze 37°C z 5% CO2. Skorzystaj z rysunków 4A, B i C w przewodniku po protokole ES dla myszy, aby oszacować prawidłową gęstość i wygląd PMEF.
i wyglądu. Żelatynizowane płytki mogą być używane przez 12-14 dni.
Application
Research Category
Stem Cell Research
Biochem/physiol Actions
Primary Mouse Embryo Fibroblasts
Packaging
5-6x106 ea
Preparation Note
Fiolki powinny być przechowywane w fazie gazowej ciekłego azotu.
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PMEFNLP1PMEFNLPMEFCF
description
PMEF, Neo Resistant, Strain FVB, Irradiated, Passage 3
description
PMEF, Neo Resistant, Strain FVB, Not Treated, Passage 1
description
-
description
-
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
manufacturer/tradename
EmbryoMax®, Specialty Media
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
EmbryoMax®, Specialty Media
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)