Przejdź do
PP40
IgG, kozie
Goat IgG Polyclonal Antibody control validated for use in ELISA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Technique(s):
ELISA: suitable
Species reactivity:
-
Application:
ELISA
Citations:
11
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
4.59 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Źródło: Normalna surowica kozia.
Czystość: 95%, oczyszczona przez frakcjonowanie soli, chromatografia jonowymienna. Pojedyncze pasmo wykazywane po uruchomieniu przeciwko specyficznej dla gatunku całej surowicy.
Application
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn przefiltrowany przez 0,45 μm Swinex, bez konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania i rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PP54ZPP54PP64
description
Goat IgG Polyclonal Antibody control validated for use in ELISA.
description
-
description
-
description
Rabbit IgG Polyclonal Antibody validated for use in ELISA.
biological source
goat
biological source
-
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
concentration
4.59 mg/mL
concentration
25 mg/mL
concentration
25 mg/mL
concentration
10 mg/mL
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)