Merck
PP540
Oczyszczone mysie IgG
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)