Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Species reactivity:
mouse
Technique(s):
ELISA: suitable
Application:
ELISA
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomócantibody form
purified antibody
Quality Segment
assay
95% (SDS-PAGE)
purified by
using Protein A
species reactivity
mouse
concentration
25 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG
Physical form
Niesterylna ciecz w 0,1 M buforze fosforanowym o pH 7,7 przefiltrowana przez filtr 0,2 µm.
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
ELISA: A previous lot of this antibody was used in ELISA.
Disclaimer
Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez producentów IVD.
Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc: oem.reagents@emdmillipore.com
Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc: oem.reagents@emdmillipore.com
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description clone RabT-50, purified from hybridoma cell culture | description clone 83KKII, Chemicon®, from mouse | description - |
| species reactivity mouse | species reactivity rabbit | species reactivity human | species reactivity - |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using 10 ng of non-reduced rabbit IgG (Cat. No. I5006) per lane | technique(s) ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| isotype IgG | isotype IgG1 | isotype IgG | isotype IgG |
| concentration 25 mg/mL | concentration ~1 mg/mL | concentration - | concentration 25 mg/mL |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.



