Przejdź do
PP63
IgG, królicza globulina gamma
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Przewidywany termin wysyłki03 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3660,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rabbit
Application:
—
Citations:
-
3660,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 grudnia 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified antibody
Quality Segment
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
Preparation Note
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy.
Disclaimer
Minimalna ilość zamówienia wymagana do zakwalifikowania się. O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez producentów IVD.
Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc: oem.reagents@emdmillipore.com
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
345991539844
description
-
description
-
description
lyophilized, Calbiochem®
species reactivity
rabbit
species reactivity
-
species reactivity
-
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
serum
clone
polyclonal
clone
-
clone
polyclonal
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
research grade Rabbit IgG from Sigma-Aldrich
-
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)