Merck
PP631
Królicze IgG, globulina gamma (50 g) KC
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)