Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?