Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 650,00 zł 552,50 zł |
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
552,50 zł
Cena katalogowa650,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
material
polycarbonate membrane, polystyrene plate
description
- 1/pack components: 24-well cell culture plate (1), single well feeder tray (1), 24-well receiver plate (1), lid (2)
- 5/pack components: 24-well cell culture plates (5), 24 well receiver plate (5), lid (5)
sterility
γ-irradiated, sterile
feature
lid, automation compatible
manufacturer/tradename
Millicell®
parameter
50 °C max. temp.
technique(s)
cell attachment: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable, drug transporter assay: suitable, permeability assay: suitable
L × W × H
127.76 mm × 85.48 mm × 20.32 mm
filter diam.
9.5 mm
filtration area
0.7 cm2
plate size
24 wells
working volume
0.4 mL
matrix
Isopore™
pore size
5 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Urządzenie Millicell jest dostępne z PCF 0,4 µm i różnymi rozmiarami porów membrany PET. Płytka została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wygodzie użytkownika i zawiera takie funkcje, jak wspomaganie wierzchołkowe ułatwiające pipetowanie i dostęp do warstwy podstawnej. Aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia monowarstwy, płytki membranowe mają nóżki do podnoszenia płytki nad powierzchnią roboczą po zdemontowaniu z tacy podajnika. Studzienki odbiorcze w kształcie kropli łzy eliminują pęcherzyki powietrza podczas montażu płytek.
Płytki Millicell są zoptymalizowane do hodowli i utrzymywania monowarstw komórek o wysokiej integralności. Komórki hodowane na membranach płytek Millicell rosną lepiej niż na plastiku, ponieważ są odżywiane zarówno od strony wierzchołkowej, jak i podstawnej. Wzrost i funkcjonowanie komórek są bardziej zbliżone do warunków in vivo. Płytki Millicell są przeznaczone zarówno do analizy, jak i wzrostu komórek i mogą być używane ręcznie lub ze zautomatyzowanymi systemami siewu, podawania i płukania komórek
Dzięki temu kompletnemu systemowi można hodować, karmić i analizować komórki na jednej płytce z membranowym dnem. Płytka może być używana zarówno z tacą jednodołkową, jak i wielodołkową. W czasie analizy transportowej płytka jest po prostu przenoszona do wielodołkowej tacy transportowej w celu analizy.
Ta usprawniona konstrukcja zwiększa funkcjonalność:
- Systemami siewu i podawania
- zautomatyzowanymi systemami obsługi cieczy i pipetami zakresowymi
- Basolateralny i apikalny dostęp do komórek
- Systemy pomiaru przezbłonowej oporności elektrycznej (TEER)
Other Notes
5-pack excludes single-well trays product PSSW010R5.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pore size 5 μm, polycarbonate membrane, sterile, Tissue Culture (TC)-treated surface, automation compatible | description pore size 1 μm, clear PET membrane, sterile, Tissue Culture (TC)-treated surface, automation compatible | description pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane, sterile, Tissue Culture (TC)-treated surface, automation compatible, pack of 1 | description pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane, sterile, Tissue Culture (TC)-treated surface, automation compatible, pack of 5 × with single well feeder tray |
| sterility sterile, γ-irradiated | sterility γ-irradiated, sterile | sterility sterile | sterility γ-irradiated, sterile |
| binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface |
| manufacturer/tradename Millicell® | manufacturer/tradename Millicell® | manufacturer/tradename Millicell® | manufacturer/tradename Millicell® |
| pore size 5 μm | pore size 1 μm | pore size 0.4 μm | pore size 0.4 μm |
| material polystyrene plate, polycarbonate membrane | material polystyrene plate, clear PET membrane | material polycarbonate membrane, polystyrene plate | material polycarbonate membrane, polystyrene plate (single well) |
| working volume 0.4 mL | working volume 0.4 mL | working volume 0.4 mL | working volume 0.4 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Płytka do hodowli komórek Millicell-24
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?