Przejdź do
PTRMIXSYSIL
Szkolenie produktowe Mobius MIX System
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 180,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
86132100
15 180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
General description
Nasza seria kursów podstawowego szkolenia operatorów zapewnia szkolenia dla nowych operatorów i techników w zakresie podstawowego użytkowania określonego sprzętu. Ogólnie rzecz biorąc, obejmuje to konfigurację sprzętu, uruchamianie wstępnie zaprojektowanych procesów, typowe alarmy i rozwiązywanie problemów oraz plany konserwacji. Kursy te są interaktywne i praktyczne, a liczba ich uczestników może być ograniczona. Uczestnicy przechodzą praktyczną ocenę na koniec kursu, a po jego pomyślnym ukończeniu otrzymują certyfikat.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)