Przejdź do
RDYFCON01
Female Connector for ReadyStream® Bag
Adapter for ReadyStream® Bag – Tube connection
Synonim(y):
Tube Connector, Tube adaptor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
722,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
13102014
eCl@ss:
32039090
722,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PEEK
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
pkg of 1 connector
application(s)
food and beverages
General description
The autoclavable ReadyStream® female bag connector allows connection of the ReadyStream® bag outlet to tubes of 6.4 mm diameter (e.g. RDYTUB08). In that way the ReadyStream® system can be connected to a standard GL45 lab bottle where the media can be filled in. From this bottle,serving as media reservoir, a dilutor connected to this bottle can pull the media and dispense it to the sample.
For clean operations, a cap is contained in this reference as well, so that the connector can be sealed if needed.
Legal Information
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RDYFCON05RDYSTRM30RDYTUBE10
description
Adapter for ReadyStream® Bag – Tube connection
description
Adapters for ReadyStream® Bag – Tube connection
description
For use with the ReadyStream® system to hold standard size sample bags on the dispensing unit
description
Tubing for connection of ReadyStream® system to a water source
packaging
pkg of 1 connector
packaging
pkg of 5 connector
packaging
-
packaging
pkg of 1 unit
material
PEEK
material
PEEK
material
-
material
acetal (polypropylene)
sterilization compatibility
autoclavable compatible
sterilization compatibility
autoclavable compatible
sterilization compatibility
-
sterilization compatibility
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)