Przejdź do
RDYSTRM50
ReadyStream® Osłona przednia
Transparent plastic cover for the ReadyStream® Media Unit
Synonim(y):
Osłona modułu nośnika
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
HA.03
UNSPSC Code:
13102014
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
plastic cover
packaging
pkg of 1 unit
parameter
0.414 kg operating weight
shield L × W × H
42 cm × 32 cm × 11 cm
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with ReadyStream®
storage temp.
room temp
General description
ReadyStream® Front Shield Cover to przezroczysta plastikowa osłona do urządzenia ReadyStream® zaprojektowana w celu skutecznej ochrony systemu i rurek. System ReadyStream®, wraz z jednostkami do przygotowywania i dozowania pożywek, workami na pożywki i innymi akcesoriami, jest pierwszym w swoim rodzaju rozwiązaniem, które przygotowuje i natychmiast dozuje pożywki do użytku w mikrobiologicznych testach żywności.
Application
Osłona przednia ReadyStream® została zaprojektowana, aby skutecznie chronić system ReadyStream® i przewody.
Other Notes
Aby uzyskać dostęp do narzędzia ReadyStream® Data Matrix Generator Tool, kliknij ten link https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/readystream-data-matrix-generator.
Legal Information
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RDYSTRAIN01RDYTUBE10RDYSTRM40
description
Transparent plastic cover for the ReadyStream® Media Unit
description
Mesh Strainer to be used as needed to reduce particles upstream of ReadyStream®
description
Tubing for connection of ReadyStream® system to a water source
description
For use with the ReadyStream® system to hold larger size sample bags on the dispensing unit
compatibility
for use with ReadyStream®
compatibility
for use with ReadyStream® System
compatibility
for use with ReadyStream® System
compatibility
for use with ReadyStream® system
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
material
plastic cover
material
-
material
acetal (polypropylene)
material
-
parameter
0.414 kg operating weight
parameter
-
parameter
-
parameter
-
shield L × W × H
42 cm × 32 cm × 11 cm
shield L × W × H
-
shield L × W × H
-
shield L × W × H
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)