Przejdź do
RDYSTRM80
Czytnik kodów kreskowych ReadyStream®
Barcode reader to be used with the ReadyStream® system for inputting data matrix codes
Synonim(y):
Czytnik kodów kreskowych, Skaner
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
13102014
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 unit
system L × W × H
26 cm × 21 cm × 9 cm
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with ReadyStream® System
storage temp.
15-25°C
General description
Czytnik kodów kreskowych ReadyStream® służy do wygodnego skanowania i rejestrowania informacji z worków na media i zestawów filtrów ReadyStream®, a także do ustawiania wstępnie zdefiniowanych parametrów testowych w systemie poprzez skanowanie niestandardowego kodu matrycy danych wygenerowanego za pomocą narzędzia internetowego.
Application
Czytnik kodów kreskowych ReadyStream® jest przeznaczony do użytku z systemem ReadyStream®. Kody kreskowe przypisane do systemów zwiększają ochronę danych, przejrzystość i identyfikowalność.
Other Notes
Aby uzyskać dostęp do narzędzia ReadyStream® Data Matrix Generator Tool, kliknij ten link https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/readystream-data-matrix-generator.
Legal Information
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RDYSTRM01EURDYTUBE10RDYSTRM20
description
Barcode reader to be used with the ReadyStream® system for inputting data matrix codes
description
For convenient preparation of large amounts of food testing media in a short time
description
Tubing for connection of ReadyStream® system to a water source
description
For convenient dispensing of large amount of food testing media in short time
compatibility
for use with ReadyStream® System
compatibility
-
compatibility
for use with ReadyStream® System
compatibility
for use with ReadyStream® system
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
system L × W × H
26 cm × 21 cm × 9 cm
system L × W × H
-
system L × W × H
21 cm × 10 cm × 5 cm
system L × W × H
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)