Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 791,00 zł |
Informacje o tej pozycji
791,00 zł
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
input
sample type cardiac stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
General description
Contains 10% DMSO, calf & fetal bovine serum
Application
- to dissolve temozolomide (TMZ), a DNA methylating agent, for treating U251 cells
- in 2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT) assay to assess cell viability of TMZ treated U251 cells
- for reconstituting RepSox (a Transforming growth factor (TGF)-β/ALK5 inhibitor) and SB431542 (TGF-β inhibitor) to prepare stock solutions
- as vehicle control for the measurement of transendothelial electrical resistance (TEER) time-course in human pluripotent stem cell-derived endothelial cells (hPSC-ECs) treated with RepSox and SB431542
Features and Benefits
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
22691-02-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?