Przejdź do
S384SEQ
MultiScreen SEQ384 Filter Plate
Dye terminator removal
Synonim(y):
Montage SEQ
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Sprawdź dostępność w koszyku
6180,00 zł
50 pkg
Sprawdź dostępność w koszyku
23 000,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.15
eCl@ss:
32039006
Material:
polystyrene
6180,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
parameter
100 μL sample volume (per well)
plate size
384 wells
pore size
pore sizeproprietary
application(s)
sample preparation
General description
Filter Code: SEQ
Application
Research Category
Assays
General Filtration
Nucleic acid
Features and Benefits
Proprietary membrane
Physical form
Color Code: Clear
Other Notes
Automation Compatible: No
Does not include reagents
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S384PCRMSNU030LSKMPCR
description
Dye terminator removal
description
Purification of PCR products
description
Purification of PCR products
description
Purification of PCR products
material
polystyrene
material
polystyrene
material
flat bottom wells, polystyrene
material
flat bottom wells, polystyrene
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
plate size
384 wells
plate size
384 wells
plate size
-
plate size
96 wells
parameter
100 μL sample volume (per well)
parameter
100 μL sample volume (per well)
parameter
100 μL sample volume (per well)
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
product line
MultiScreen®
product line
MultiScreen®
product line
MultiScreen®
product line
MultiScreen®
application(s)
sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)