Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
40 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3580,00 zł
Quality Segment
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable
detection method
fluorometric
General description
Stwierdzono, że stres oksydacyjny odgrywa kluczową rolę w wielu zaburzeniach patologicznych. Wydaje się, że w oddziaływaniu tym pośredniczą reaktywne formy tlenu (ROS), które powodują modyfikacje białek, lipidów i DNA. W przypadku białek reaktywne formy tlenu powodują przede wszystkim powstawanie pochodnych karbonylowych na łańcuchach bocznych aminokwasów, wpływając na ich funkcjonalność enzymatyczną i biochemiczną. Nic dziwnego, że tworzenie karbonylów stało się ważnym biomarkerem stresu oksydacyjnego.
Reaktywne formy tlenu (ROS) są związane z procesami patologicznymi, w tym rakiem, apoptozą, starzeniem się, chorobami neurodegeneracyjnymi, przewlekłymi chorobami zapalnymi, chorobami płuc i chorobami sercowo-naczyniowymi (recenzje, patrz ref. 1-4).
Organizmy żywe są stale narażone na potencjalnie szkodliwe wolne rodniki tlenowe, które są generowane przez normalne funkcje komórkowe, a także przez czynniki środowiskowe (1, 5-7). Jednak te reaktywne cząsteczki są łagodzone przez obecność przeciwutleniaczy, a zatem organizmy istnieją z delikatną równowagą między utleniaczami i przeciwutleniaczami (7-9). W czasie stresu oksydacyjnego dochodzi do zachwiania równowagi na korzyść utleniaczy. W rezultacie wolne rodniki są w stanie atakować i modyfikować składniki subkomórkowe, w tym kwasy nukleinowe, lipidy i białka (7, 10-12). W niektórych przypadkach komórki reagują na bodźce oksydacyjne i pozwalają organizmowi dostosować się do stresu oksydacyjnego (13-15).
Białka są jednym z głównych celów wolnych rodników tlenowych i innych reaktywnych form tlenu
Nic dziwnego, że modyfikacja karbonylowa białek stała się kluczowym biomarkerem do identyfikacji stresu oksydacyjnego. Aby pomóc w tych wysiłkach badawczych, Millipore oferuje obecnie zestaw OxyICC, który zawiera odczynniki chemiczne i immunologiczne niezbędne do wykrywania grup karbonylowych za pomocą immunocytochemii fluorescencyjnej. Metoda testowa obejmuje chemiczną derywatyzację grup karbonylowych białek za pomocą 2,4-dinitrofenylohydrazyny (DNPH). Ta reakcja chemiczna powoduje, że białka są kowalencyjnie sprzężone z DNP w ich miejscach karbonylowych. Białka poddane derywatyzacji DNP są następnie wykrywane przy użyciu biotynylowanych przeciwciał, które są specyficznie reaktywne dla ugrupowania DNP. Późniejsza inkubacja z fluorescencyjnie sprzężoną streptawidyną umożliwia wykrywanie za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej. Ilość wykrytej fluorescencji jest skorelowana ze stopniem stresu oksydacyjnego, któremu poddano komórkę.
Application
- Rozmieść komórki w normalnej gęstości (zazwyczaj dodaj ~30 tys. na dołek 8-dołkowego szkiełka komorowego).
- Inkubować przez noc
- Usunąć pożywkę
- Dodać świeżą pożywkę zawierającą H2O2 (500uM przez 30 minut lub 50uM przez noc).
- Po odpowiedniej inkubacji delikatnie przepłukać komórki 2 razy PBS
- Utrwalić komórki zimnym metanolem
- Kontynuować z protokołem OxyICC.
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Sufficient for 10 mini-gels (10 × 10 cm) or 5 gels or membranes (16.5 × 19 cm) | description The OxyBlot Protein Oxidation Detection Kit provides the reagents to perform the immunoblot detection of carbonyl groups introduced into proteins by oxidative reactions with ozone or oxides of nitrogen or by metal catalyzed oxidation. | description 200 tests |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable | technique(s) - | technique(s) western blot: suitable | technique(s) protein detection: suitable |
| detection method fluorometric | detection method - | detection method chemiluminescent | detection method - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
OxyICC kit for protein carbonyl group detection | - | - | - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?