Przejdź do zawartości
Merck

S7801

CPGWIZ™ DAP-Kinase - Test PCR specyficzny dla metylacji

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

eCl@ss:
32161000
UNSPSC Code:
12161503
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


species reactivity

human

Quality Segment

technique(s)

PCR: suitable

UniProt accession no.

application(s)

genomic analysis

General description

Principles of the Technique
Use of either the CpGenome DNA Modification Kit (Cat. No. S7820) or the CpGenome Fast DNA Modification Kit (Cat. No. S7824) facilitates the initial bisulfite reactions, while the CPGWIZ™ DAP-kinase Amplification Kit contains the reagents required for the gene-specific PCR amplification reactions.
FUNKCJA: SwissProt: P51397 # Zaangażowany w pośredniczenie w śmierci komórek indukowanej interferonem-gamma.
ROZMIAR: 102 aminokwasy; 11165 Da

Other Notes

The components of the CPG WIZ DAP-kinase Amplification Kit include those required for PCR amplification after bisulfite modification of DNA samples. Sufficient reagents are provided to analyze 25 samples with appropriate controls. U Primer Set7.5 μM each primer (25X) 35 μL (neutral cap) 90510 -15°C to -25°C M Primer Set7.5 μM each primer (25X) 35 μL (red cap) 90511 -15°C to -25°C W Primer Set7.5 μM each primer (25X) 35 μL (green cap) 90512 -15°C to -25°C U control DNA0.1 μg/μL 50 μL (white cap) 90393 -15°C to -25°C M control DNA0.1 μg/μL 50 μL (red cap) 90394 -15°C to -25°C W control DNA0.05 μg/μL 50 μL (green cap) 90395 -15°C to -25°C Universal 10X PCR Buffer 265 μL (blue cap) 90396 -15°C to -25°C

Legal Information

CPGWIZ is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Disclaimer

O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Klasa składowania

12 - Non Combustible Liquids

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów