Merck
S7908
Amplifluor® SNPs HT Genotyping System FAM-SR
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32160405
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
application(s)
genomic analysis
Quality Segment
detection method
fluorometric
General description
Amplifluor SNPs HT Genotyping System FAM-SR jest przeznaczony dla użytkowników zaznajomionych z systemem Amplifluor i jest przeznaczony do użytku z fluorescencyjnymi czytnikami płytek.
Legal Information
Amplifluor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)