Przejdź do
SAMP2GHVB
Zestaw startowy Samplicity G2 (zielony błyszczący) z filtrami Millex-HV 0,45 µm
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.45 μm
Sterility:
non-sterile
Material:
PVDF , polypropylene (with polyester and silicone components )
material
PVDF , polypropylene (with polyester and silicone components )
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
membrane diam.
33 mm
size
≤2 mL , limited by vial volume
pore size
0.45 μm
Packaging
niesterylny
Other Notes
Kompatybilny z wodnymi mediami kwaśnymi lub zasadowymi
SAMPLICITY® G2 system, Millex™-HV Filters, easy fill funnels
Legal Information
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Tylko do ogólnego użytku laboratoryjnego
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)