Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
material
polyester (recycled)
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Samplicity®
technique(s)
HPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable
shipped in
ambient
General description
Przegląd systemu Samplicity® G2
- System filtracji Samplicity G2 umożliwia podciśnieniową filtrację do 8 próbek jednocześnie, bezpośrednio do fiolek HPLC.
- Filtracja do przygotowania próbek HPLC bez użycia strzykawek. Próbka jest dodawana do lejka adaptera na standardowym filtrze Millex 33 mm (filtry Millex dla systemu Samplicity G2) lub zintegrowanym lejku i filtrze (filtr Millex Samplicity ).
- System Samplicity G2 ma mniejszy wpływ na ergonomię niż ręczna filtracja strzykawkowa.
Zastosowania:
HPLC; Filtracja lepkich lub zawierających cząstki stałe próbek do HPLC
- System filtracji Samplicity G2 umożliwia podciśnieniową filtrację do 8 próbek jednocześnie, bezpośrednio do fiolek HPLC.
- Filtracja do przygotowania próbek HPLC bez użycia strzykawek. Próbka jest dodawana do lejka adaptera na standardowym filtrze Millex 33 mm (filtry Millex dla systemu Samplicity G2) lub zintegrowanym lejku i filtrze (filtr Millex Samplicity ).
- System Samplicity G2 ma mniejszy wpływ na ergonomię niż ręczna filtracja strzykawkowa.
Zastosowania:
HPLC; Filtracja lepkich lub zawierających cząstki stałe próbek do HPLC
Legal Information
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?