Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2390,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
245610, monoclonal
form
lyophilized
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting (1-2 µg/mL)
Immunocytochemistry (10 µg/mL; )
Flow Cytometry )
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Sox2(20674)
General description
Immunogen
Application
Immunocytochemia (10 µg/ml; patrz komentarze)
Cytometria przepływowa (patrz komentarze)
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Komórki NTERA-2
Other Notes
Graham, V., et al. 2003.Neuron39, 749.
Stevanovic, M. 2003.Mol. Biol. Rep.30, 127.
Kishi, M., et al. 2000.Development127, 791.
Uwanogho, D., et al. 1995.Mech. Dev.49, 23.
Yuan, H., et al. 1995.Genes Dev.9, 2635.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized, clone 245610, Calbiochem® | description ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description clone RM427, affinity purified immunoglobulin | description Chemicon®, from rabbit |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source - | biological source rabbit |
| clone 245610, monoclonal | clone polyclonal | clone RM427, monoclonal | clone polyclonal |
| Gene Information mouse ... Sox2(20674) | Gene Information human ... SOX2(6657) | Gene Information - | Gene Information human ... SOX2(6657) |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human | species reactivity human, mouse |
| form lyophilized | form buffered aqueous solution | form - | form - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?