Przejdź do
SCC008FAD5
Alzheimer w naczyniu ReN-GA2, linia klonów A5 NSC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Technique(s):
cell culture | stem cell: suitable
16 090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Cell line type: Neural Stem Cells
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
General description
Blaszki amyloidowe (Aþ) i splątki neurofibrylarne są kluczowymi cechami patologicznymi obserwowanymi w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera. Rodzinne, wczesne postacie choroby Alzheimera (FAD) są powodowane przez autosomalne dominujące mutacje genetyczne i oferują możliwość badania wpływu kluczowych mutacji na postęp i patologię choroby. Do tej pory zgłoszono około 200 mutacji FAD w białku prekursorowym amyloidu (APP) i/lub presenilinie I (PSEN1). Niedawno doniesiono, że model 3D wykorzystujący genetycznie zmodyfikowane ludzkie neuronalne komórki macierzyste z nadekspresją mutacji FAD odtwarza dwie patologiczne cechy charakterystyczne AD - blaszki amyloidowe i splątki neurofibrylarne. Co ważne, klonalne neuronalne komórki macierzyste FAD zostały wykorzystane do wykazania, że wysoki stosunek Aþ42/40, a nie całkowity poziom Aþ, bezpośrednio korelował z przyspieszoną akumulacją nierozpuszczalnych agregatów Aþ i patogennymi poziomami fosfo-tau. Zwiększoną śmierć komórek wykryto również w zróżnicowanych 3D klonach FAD o wysokim stosunku Aβ42/40.
Linie Alzheimer's in a Dish FAD ReNcell VM to zastrzeżona kolekcja unieśmiertelnionych klonalnych ludzkich neuronalnych komórek progenitorowych pochodzących z pojedynczych komórek, które wyrażają stabilne poziomy genów AD z wieloma mutacjami FAD. Klonalne neuronalne komórki progenitorowe FAD wydzielają różne ilości całkowitego Aþ i różnią się stosunkiem Aþ42/40. Linie klonalne wyróżniają się jednorodnością i względną stabilnością poziomów ekspresji APP i patogennych poziomów Aþ w wielu pasażach. Alzheimera w kolekcji linii klonalnych Dish pozwala na bezpośrednią ocenę roli stosunku Aþ42/40 w regulacji akumulacji fosfo-tau i patologii splątków neurofibrylarnych w AD.
Alzheimer In A Dish ReN-mGAP2, Clone H10 to klonalna linia ludzkich neuronalnych komórek progenitorowych FAD RenCell VM, która wykazuje ekspresję APPSL-GFP i PSEN1-mCherry.
Referencje
Kim, et al. Stosunek amyloidu-β42/40 napędza patologię tau w modelach hodowli ludzkich komórek nerwowych 3D choroby Alzheimera. Nat Commun. 2020 Mar 13; 11 (1): 1377.
Kim, et al. System hodowli ludzkich komórek nerwowych 3D do modelowania choroby Alzheimera. Nature. 2015 Jul; 10 (7): 985-1006.
Park, et al. A 3D human triculture system modeling neurodegeneration and neuroinflammation in Alzheimer's disease. Nat Protoc. 2015 Jul;10(7):985-1006.
Preparation Note
Komórki ReNcell VM przechowywane w zalecanych warunkach (ciekły azot) zachowują stabilność do daty ważności. Nie wystawiać na działanie podwyższonej temperatury. Wyrzucić wszelkie pozostałe odczynniki po upływie daty ważności. Zalecamy wykorzystanie komórek w ciągu dziesięciu pasaży.
Analysis Note
Cells display normal karyotype as assessed by chromosome spread, STR profile and test negative for mycoplasma. Maternal blood has been screened for HIV, HTLV, Hepatitis B and C.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCC008FAD6SCC008FAD4SCC008FAD3
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
description
Cell line type: Neural Stem Cells
description
Cell line type: Neural Stem Cells
description
Cell line type: Neural Stem Cells
description
Cell line type: Neural Stem Cells
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)