Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6080,00 zł
Quality Segment
description
Cell line type: Neural Lineage Cells, Induced Pluripotent Stem Cells , Neural Stem Cells
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable, cell differentiation: suitable
General description
Pochodzące z hiPSC komórki NPC proliferują jako przylegająca monowarstwa komórek z ponad 80% ekspresją odpowiednich markerów neuronalnych komórek macierzystych, w tym Nestin i Sox-2. Komórki są dostarczane w 3. pasażu i mogą być ekspandowane przez kolejne trzy do pięciu pasaży przy użyciu ENStem-A Neural Expansion Medium (nr kat. SCM004). Ludzkie NPC mogą być dalej różnicowane do neuronów końcowych przy użyciu Human ES/iPS Neuronal Differentiation Medium (nr kat. SCM111) lub ENStem-A Neuronal Differentiation Medium (nr kat. SCM017). Różnicowanie prowadzi do ponad 80-90% komórek wyrażających głównie markery neuronalne, bIII-tubulinę i MAP2.
Ludzkie komórki NPC pochodzące z iPSC mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań badawczych, w tym badań neurotoksyczności, zastosowań współhodowli i badań przesiewowych w kierunku cząsteczek, które indukują lub hamują preferencyjne różnicowanie do dojrzałych neuronów.
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable, cell culture | stem cell: suitable | technique(s) calcium flux assay: suitable | technique(s) calcium flux assay: suitable | technique(s) calcium flux assay: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| description Neural Stem Cells , Induced Pluripotent Stem Cells , Cell line type: Neural Lineage Cells | description protein target Y4, GPCR Class A, Cell line type: GPCR Cell Lines | description protein target D2L, Host Cells Chem-7, GPCR Class A, Cell line type: GPCR Cell Lines | description protein target CXCR3, GPCR Class A, Cell line type: GPCR Cell Lines |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?