Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5730,00 zł
Quality Segment
description
Cell line type: Embryonic Stem Cells, Mouse Embryonic Stem Cells
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
General description
RASA: C3H/HeN
PŁEĆ: Mężczyzna
KARYOTYP: 40XY
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description The PluriStem 129S6 Murine ES cell line is derived from the widely used 129/S6/SvEv strain of mice (at 3.5 days p.c.) & is intended for injection into black or albino host blastocysts. | description This Murine Embryonic Stem Cell line is derived from C57BL/6N blastocysts. | description - |
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| description Cell line type: Embryonic Stem Cells, Mouse Embryonic Stem Cells | description - | description - | description Induced Pluripotent Stem Cells , Human Embryonic Stem Cells |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?