Przejdź do
SCC166
Linia komórek zrębu MS5-mDLL1
Mouse
Synonim(y):
MS-5-mDLL1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Linia komórek zrębu MS5-mDLL1, The MS5-mDLL1 stromal cell line is used in a serum-free artificial thymic organoid (ATO) system to generate mature T-cells from human hematopoietic stem and progenitor cells.
biological source
mouse
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
In vivo, komórki T rozwijają się w grasicy z hematopoetycznych komórek macierzystych i progenitorowych (HSPC) pochodzących ze szpiku kostnego. In vitro zastosowano różne systemy modelowe w celu naśladowania funkcji grasicy wspierającej rozwój komórek T, w tym system OP9-DL1. Niedawno opracowano system sztucznych organoidów grasicy (ATO) bez surowicy, który wspiera wysoce wydajne i powtarzalne różnicowanie in vitro oraz pozytywną selekcję ludzkich limfocytów T z wielu źródeł HSPC, w tym krwi pępowinowej, szpiku kostnego i krwi obwodowej CD34+ HSPC (Seet et al. 2017). Kluczowym elementem systemu ATO jest linia komórkowa MS5-mDLL1, która eliminuje potrzebę stosowania pierwotnych tkanek grasicy.
Aby wygenerować MS5-mDLL1, mysia linia komórek zrębu (MS5) została transdukowana wektorem lentiwirusowym trzeciej generacji kodującym mysią DLL1 i mStrawberry.
Aby utworzyć organoidy, komórki zrębu MS5-mDLL1 są agregowane z HSPC przez wirowanie i hodowane na wkładce do hodowli komórkowej na granicy powietrze-płyn. Szczegółowe protokoły konfiguracji systemu sztucznych organoidów grasicy (ATO) opisano w odniesieniu (Seet et al. 2017).
Odniesienie:
Seet, C.S., He, C., Bethune, M.T., Li, S., Chick, B., Gschweng, E.H., Zhu, Y., Kim, K., Kohn, D.B., Baltimore, D. and Crooks, G.M. (2017) Generation of mature T cells from human hematopoietic stem and progenitor cells in artificial thymic organoids. Nat Methods 14(5): 521-530.
Application
Linia komórek zrębowych MS5-mDLL1 jest wykorzystywana w pozbawionym surowicy systemie sztucznych organoidów grasicy (ATO) do generowania dojrzałych limfocytów T z ludzkich krwiotwórczych komórek macierzystych i progenitorowych.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Research Category
Immune Response
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
Komórki zrębu
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Analysis Note
• Each vial contains ≥1X10⁶ viable cells.
• Cells are tested negative for infectious diseases by a Mouse Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
• Cells are verified to be of mouse origin and negative for inter-species contamination from rat, chinese hamster, Golden Syrian hamster, human and non-human primate (NHP) as assessed by a Contamination Clear panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
Disclaimer
This product contains genetically modified organisms (GMO). Within the EU GMOs are regulated by Directives 2001/18/EC and 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council and their national implementation in the member States respectively. This legislation obliges {HCompany} to request certain information about you and the establishment where the GMOs are being handled. Click here for Enduser Declaration (EUD) Form.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCC167WH0028514M1RAB1893
description
The MS5-mDLL1 stromal cell line is used in a serum-free artificial thymic organoid (ATO) system to generate mature T-cells from human hematopoietic stem and progenitor cells.
description
The MS5-mDLL1 stromal cell line is used in a serum-free artificial thymic organoid (ATO) system to generate mature T-cells from human hematopoietic stem and progenitor cells.
description
clone 4F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
-
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)