Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5930,00 zł
Nazwa produktu
TS/A Mouse Mammary Adenocarcinoma Cell Line, TS/A mouse mammary adenocarcinoma cell line is a well characterized and highly published model for breast cancer research.
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
The TS/A cell line was isolated from a mammary adenocarcinoma that arose spontaneously in a BALB/c female mouse (1).
Application
Cancer
Oncology
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
• Cells are tested negative for infectious diseases by a Mouse Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
• Cells are verified to be of mouse origin and negative for inter-species contamination from rat, chinese hamster, Golden Syrian hamster, human and non-human primate (NHP) as assessed by a Contamination CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description TS/A mouse mammary adenocarcinoma cell line is a well characterized and highly published model for breast cancer research. | description AT-3 mouse mammary tumor cell line may be used to develop mouse models for mammary cancer studies. | description HSC-3 human tongue squamous carcinoma cell line is a suitable model for the study of metastatic squamous cell carcinoma. | description - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source human | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?