Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5130,00 zł
description
Cell line type: Cancer Cells
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
References:
1. Nat Rev Dis Primers 2017; 3: 17036.
2. Cancer Res 1982; 42(4): 1541-1548.
Source:
The HGT-1 cell line was established from a primary tumor of a 60-year-old male patient (2).
Application
Preparation Note
Analysis Note
- Each vial contains >=1X106 viable cells.
- Cells are tested negative for infectious diseases by a Human Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Cells are verified to be of human origin and negative for inter-species contamination from rat, mouse, chinese hamster, Golden Syrian hamster, and non-human primate (NHP) as assessed by a Contamination CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Cells are negative for mycoplasma contamination.
- Each lot of cells is genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description Normal, Stomach, Age: 60, Male, Mutation: None | description CH12.LX mouse lymphoma cell line is ideal for studies of B-cell activation and expansion. |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture: suitable | technique(s) - |
| description Cell line type: Cancer Cells | description Cell line type: Cancer Cells | description - | description - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?