Pigmentation has not been observed in this product, but the cells express markers of melanoma.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócapplication(s)
cell analysis
General description
Linia komórkowa czerniaka myszy YUMMER1.7D5 jest zarówno immunokompetentna, jak i odzwierciedla mutacje somatyczne powszechne w czerniakach. YUMMER1.7D5 jest nosicielem trzech mutacji motorycznych czerniaka: Braf V600E, Pten -/- i Cdkn2 -/- (1,2). Ponadto linia komórkowa YUMMER1.7D5 zawiera wysoką częstotliwość stabilnych mutacji somatycznych indukowanych promieniowaniem UV, które, jak wykazano, stymulują adaptacyjną odpowiedź immunologiczną gospodarza (3). Komórki YUMMER1.7D5 są diploidalne, co pozwala na zwiększenie częstotliwości nokautu w badaniach przesiewowych opartych na CRISPR. Unikalne cechy linii komórkowej YUMMER1.7D5 sprawiają, że jest ona cennym modelem do badań nad hamowaniem immunologicznych punktów kontrolnych i mechanizmami odpowiedzi przeciwnowotworowej.
Źródło:
Linia komórkowa czerniaka myszy YUMMER1.7D5 jest diploidalnym izolatem klonalnym z komórek YUMM1.7D5 narażonych na promieniowanie UVB. Oryginalna linia komórkowa YUMM1.7 została wyprowadzona z guza czerniaka wywołanego 4-hydroksytamoksyfenem u samca myszy C57/B1/6, do którego wprowadzono mutacje z genetycznie zmodyfikowanego modelu myszy Braf/Pten poprzez krzyżowanie wsteczne (1). Linia komórkowa YUMMER1.7D5 jest nosicielem mutacji Braf V600E i jest homozygotycznie ujemna dla dzikiego typu Pten i Cdkn2 (3).
Research Category:
Cancer
Źródło:
Linia komórkowa czerniaka myszy YUMMER1.7D5 jest diploidalnym izolatem klonalnym z komórek YUMM1.7D5 narażonych na promieniowanie UVB. Oryginalna linia komórkowa YUMM1.7 została wyprowadzona z guza czerniaka wywołanego 4-hydroksytamoksyfenem u samca myszy C57/B1/6, do którego wprowadzono mutacje z genetycznie zmodyfikowanego modelu myszy Braf/Pten poprzez krzyżowanie wsteczne (1). Linia komórkowa YUMMER1.7D5 jest nosicielem mutacji Braf V600E i jest homozygotycznie ujemna dla dzikiego typu Pten i Cdkn2 (3).
Research Category:
Cancer
Biochem/physiol Actions
Mysz, komórki nowotworowe
Packaging
1X106 komórek/fiolkę
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Other Notes
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO).
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy towarzyszącej produktom, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy towarzyszącej produktom, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The YUMMER1.7D5 mouse melanoma cell line is a valuable model for studies of immune checkpoint inhibition and mechanisms of anti-tumor responses. | description - | description The YUMMER1.7D4 mouse melanoma cell line is a valuable model for studies of immune checkpoint inhibition and mechanisms of anti-tumor responses. | description - |
| application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) cell analysis | application(s) - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Are these cells pigmented?