Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
12 330,00 zł
biological source
human colon
description
Cryopreserved patient derived gastrointestinal organoids (PDOs)
packaging
vial of >1500 viable organoids
gender
female
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
control
colon
relevant disease(s)
(Normal)
storage temp.
−196°C
General description
Obecnie oferujemy kompleksowy biobank wysoce scharakteryzowanych ludzkich organoidów żołądkowo-jelitowych pochodzących z tkanek od zdrowych i chorych pacjentów. Biobank organoidów jelitowych zawiera ponad 50 wysoce scharakteryzowanych organoidów jelitowych pochodzących zarówno od zdrowych, jak i chorych pacjentów z wielu regionów układu pokarmowego, w tym jelita cienkiego (dwunastnicy, jelita krętego), żołądka, odbytnicy i okrężnicy.
Charakterystyka linii komórkowej
- Płeć: Kobieta
- Wiek: 49 lat
- Narząd: Okrężnica
- Choroba: Normalny
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Legal Information
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/pdouse. This product may not be re-engineered or copied; used to make derivatives or modifications; used to develop, test, or manufacture a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact organoids@milliporesigma.com.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Normal, Colon, Age: 49, Female, Mutation: None | description Normal, Colon, Age: 29, Female, Mutation: None | description Normal, Colon, Age: 62, Female, Mutation: None | description Normal, Colon, Age: 33, Female, Mutation: None |
| application(s) 3D cell culture | application(s) 3D cell culture | application(s) 3D cell culture | application(s) 3D cell culture |
| technique(s) cell culture: suitable | technique(s) cell culture: suitable | technique(s) cell culture: suitable | technique(s) cell culture: suitable |
| biological source human colon | biological source human colon | biological source human colon | biological source human colon |
| relevant disease(s) (Normal) | relevant disease(s) (Normal) | relevant disease(s) (Normal) | relevant disease(s) (Normal) |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| gender female | gender female | gender - | gender - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?