Przejdź do
SCC414
S462 Linia komórkowa ludzkiego guza osłonki nerwu obwodowego
Human
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.28
Biological source:
human
Growth mode:
N/A
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
S462 Linia komórkowa ludzkiego guza osłonki nerwu obwodowego,
biological source
human
packaging
pkg of >1X10⁶ cells
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
≤ − 140°C
General description
Nowotwory złośliwe osłonek nerwów obwodowych (MPNST) to mięsaki tkanek miękkich, które powstają z nerwów obwodowych i powodują wysoki odsetek nawrotów miejscowych i przerzutów krwiotwórczych. Połowa MPNST występuje u pacjentów z nerwiakowłókniakowatością typu 1 (NF1), powszechnym autosomalnym dominującym zaburzeniem wieloukładowym spowodowanym mutacjami genu supresorowego guza NF1 zlokalizowanego na chromosomie 17q. Utrata funkcji nienaruszonego allelu NF1, spowodowana utratą heterozygotyczności (LOH) i mutacjami somatycznymi genu, jest związana z powstawaniem nerwiakowłókniaków skórnych i splotowatych. U około 10% pacjentów z NF1 rozwija się MPNST, z których tylko 21% przeżywa pięć lat po diagnozie.
Application
Każda fiolka zawiera ≥ 1X10⁶ żywych komórek. Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą panelu Human Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services.Komórki zostały zweryfikowane jako pochodzące od ludzi i są ujemne pod względem zanieczyszczenia międzygatunkowego pochodzącego od myszy, szczurów, chomika chińskiego, chomika syryjskiego złocistego i naczelnych (NHP), jak oceniono w panelu Contamination Clear firmy Charles River Animal Diagnostic Services Komórki są ujemne pod względem zanieczyszczenia mykoplazmą. Każda partia komórek jest genotypowana za pomocą analizy STR w celu zweryfikowania unikalnej tożsamości linii komórkowej.
Nowotwory złośliwe osłonek nerwów obwodowych (MPNST) to mięsaki tkanek miękkich, które powstają z nerwów obwodowych i powodują wysoki odsetek nawrotów miejscowych i przerzutów krwiotwórczych. Połowa MPNST występuje u pacjentów z nerwiakowłókniakowatością typu 1 (NF1), powszechnym autosomalnym dominującym zaburzeniem wieloukładowym spowodowanym mutacjami genu supresorowego guza NF1 zlokalizowanego na chromosomie 17q. Utrata funkcji nienaruszonego allelu NF1, spowodowana utratą heterozygotyczności (LOH) i mutacjami somatycznymi genu, jest związana z powstawaniem nerwiakowłókniaków skórnych i splotowatych. U około 10% pacjentów z NF1 rozwija się MPNST, z czego tylko 21% przeżywa pięć lat po diagnozie. Source S462 to uznana ludzka linia komórkowa MPNST pochodząca od klinicznie i genetycznie dobrze scharakteryzowanego pacjenta z NF1, z nonsensowną mutacją germinalną w eksonie 37 genu NF1, LOH genu NF1, LOH genu p53 i homozygotyczną mutacją missense w eksonie 4 genu p53.Jako zweryfikowana linia komórkowa MPNST, S462 jest cennym narzędziem do dalszego badania biologii i patogenezy tego nowotworu złośliwego, a także do badań farmakologicznych in vitro niezbędnych do opracowania nowych terapii.
Features and Benefits
S462 Human Peripheral Nerve Sheath Tumor Cell Line to zróżnicowana linia komórkowa MPNST i cenne narzędzie do dalszego badania biologii i patogenezy tego nowotworu złośliwego.
Preparation Note
Komórki powinny być przechowywane w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Other Notes
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)