Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3970,00 zł
Nazwa produktu
CNS-1 Rat Glioma Cell Line,
biological source
rat
Quality Segment
packaging
vial of ≥1X10⁶ cells/vial mg
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
cell analysis: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
Application
Features and Benefits
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description CT-2A mouse glioma cell line is a valuable mouse model for therapeutic research on brain malignancies. | description CT-2A-Luc mouse glioma cell line is a valuable mouse model for therapeutic research on brain malignancies. | description SMA-560 cell line is a well-established glioma model derived from a spontaneous murine astrocytoma. |
| biological source rat | biological source mouse | biological source mouse | biological source - |
| growth mode N/A | growth mode - | growth mode - | growth mode - |
| technique(s) cell analysis: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. −196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. - |
| shipped in liquid nitrogen | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?