Przejdź do
SCC502
3dGRO® Organoidy ludzkiego raka jelita grubego (ISO48)
Colorectal Cancer, Caecum, Age: 43, Male, Mutation: PIK3CA, CTNNB1
Synonim(y):
CRC organoids
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 640,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106509
NACRES:
NA.81
11 640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human (caecum)
packaging
pkg of >100,000 organoids vials
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
gender
male
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
control
(Caecum)
relevant disease(s)
cancer (colorectal)
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
General description
Rak jelita grubego stanowi około 10% wszystkich przypadków raka na świecie, a u ponad połowy wszystkich pacjentów z CRC rozwija się choroba przerzutowa prowadząca do śmierci. Ostatnio organoidy pochodzące z tkanek stały się bardziej przewidywalnym trójwymiarowym modelem hodowli komórkowej choroby. Hodowle organoidów 3D zachowują oryginalne cechy genetyczne i fenotypowe pierwotnej tkanki, co pozwala na ich zastosowanie w wielu dziedzinach badań, w tym w opracowywaniu leków, medycynie spersonalizowanej i potencjalnych terapiach. Wykazano również, że organoidy nowotworowe hodowane in vitro pozwalają przewidzieć odpowiedź pacjenta na chemioterapeutyki. PDO pochodzące z raka jelita grubego (organoidy CRC) zostały wykorzystane do modelowania komórek i badania funkcji mutacji genów związanych z rakiem, w tym APC, TP53, KRAS, BRAF, PIK3CA itp.
3dGRO® Human CRC Organoids są oferowane w formacie gotowym do oznaczenia, mającym na celu uproszczenie procesu hodowli komórek organoidalnych. Pojedyncza fiolka organoidów wystarcza do bezpośredniego rozmrożenia i wysiewu na 96-dołkową płytkę bez ekspansji komórek do badań przesiewowych leków. Organoidy są wytwarzane przy użyciu opatentowanej technologii Cellesce, która umożliwia silny wzrost i ekspansję organoidów pochodzących od pacjenta (PDO). Technologia Cellesce minimalizuje czas ręcznej obsługi, aby zmaksymalizować powtarzalność w celu pozycjonowania modeli komórek organoidalnych jako opłacalnego i dokładnego narzędzia we wczesnym etapie odkrywania leków. Biobank organoidów obejmuje PDO raka jelita grubego pochodzące z guza z różnych środowisk genetycznych, mutacji genów motorycznych, miejsc guza i stadiów raka. Te organoidalne linie komórkowe zostały dobrze scharakteryzowane i wszystkie zostały zweryfikowane pod kątem odpowiedzi na szereg znanych środków ukierunkowanych na CRC.
Application
Wzrost komórek: Ekspansja organoidów po 7 dniach Mykoplazma: Ujemny Testy na obecność wirusów: Negatywny (HIV-1, HIV-2, HBV, CMV, EBV, HPV) Sterylność (Bakterie, Drożdże, Grzyby): Ujemny Profil mutacyjny: PIK3CA ∆E542K, CTNNB1 ∆S33C
Features and Benefits
Gotowe do testów organoidy ludzkiego raka jelita grubego do zastosowań w hodowli komórkowej 3D.
Preparation Note
Organoidy 3dGRO® Human CRC należy przechowywać w temperaturze -80°C. W przypadku długotrwałego przechowywania komórki powinny być przechowywane w ciekłym azocie.
Legal Information
3dGRO® is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/pdouse. This product may not be re-engineered or copied; used to make derivatives or modifications; used to develop, test, or manufacture a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact organoids@milliporesigma.com.
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCC724SCC735SCC721
description
Colorectal Cancer, Caecum, Age: 43, Male, Mutation: PIK3CA, CTNNB1
description
Adenocarcinoma, Colon, Age: 40, Male, Mutation: Not Available
description
Adenocarcinoma, metastatic (liver), Colon, Age: 61, Male, Mutation: Not Available
description
Adenocarcinoma, Colon, Age: 83, Male, Mutation: Not Available
relevant disease(s)
cancer (colorectal)
relevant disease(s)
adenocardinoma
relevant disease(s)
adenocardinoma (metastatic liver)
relevant disease(s)
adenocardinoma
biological source
human (caecum)
biological source
human colon
biological source
human colon
biological source
human colon
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
storage temp.
−70°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
packaging
pkg of >100,000 organoids vials
packaging
vial of ≥1500 organoids vial (viable cells per vial)
packaging
vial of ≥1500 organoids vial
packaging
vial of ≥1500 organoids vial
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)