Once isolated, organoids are cultured in specialized media embedded in a rich extracellular matrix (ECM) basement membrane extract hydrogel such as Growth Factor Reduced Matrigel. Media is replenished every other day and cells are passaged once per week (7-12 days) before cells become too large or necrotic. Cells can be passaged in either small clump fragments or as single cells using mechanical dissociation/enzyme-free passaging reagents. Depending on organoid type and confluency, split ratios of roughly 1:3-1:4 can be used when passaging organoids. For sensitive organoid types, ROCKi (Y27632) (SCM075) can be added during passaging to help in promoting cell viability.
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
human colon (rectum)
packaging
pkg of >100,000 organoids vials
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
gender
male
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
control
colon (rectum)
relevant disease(s)
cancer (colorectal)
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
General description
3dGRO® Human CRC Organoids są oferowane w formacie gotowym do oznaczenia, mającym na celu uproszczenie procesu hodowli komórek organoidalnych. Pojedyncza fiolka organoidów wystarcza do bezpośredniego rozmrożenia i wysiewu na 96-dołkową płytkę bez ekspansji komórek do badań przesiewowych leków. Organoidy są wytwarzane przy użyciu opatentowanej technologii Cellesce, która umożliwia silny wzrost i ekspansję organoidów pochodzących od pacjenta (PDO). Technologia Cellesce minimalizuje czas ręcznej obsługi, aby zmaksymalizować powtarzalność w celu pozycjonowania modeli komórek organoidalnych jako opłacalnego i dokładnego narzędzia we wczesnym etapie odkrywania leków. Biobank organoidów obejmuje PDO raka jelita grubego pochodzące z guza z różnych środowisk genetycznych, mutacji genów sterujących, miejsc guza i stadiów raka. Te organoidalne linie komórkowe zostały dobrze scharakteryzowane i wszystkie zostały zweryfikowane pod kątem odpowiedzi na szereg znanych środków ukierunkowanych na CRC.
Application
Features and Benefits
Preparation Note
Legal Information
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/pdouse. This product may not be re-engineered or copied; used to make derivatives or modifications; used to develop, test, or manufacture a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact organoids@milliporesigma.com.
Disclaimer
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How are organoids cultured?
1 answer-
Helpful?
-
-
How Do you Extract RNA/DNA from Organoids in Cultured in Matrigel?
1 answer-
Traditional DNA/RNA isolation kits can be used to prepare genomic material for sequencing (RNA-seq, scRNA-seq, WGS, CHIP-seq etc). For some applications with large organoids, tissue specific DNA/RNA extraction kits are recommended. TRI Reagent (T9424) can be added to the dissociated organoids before RNA extraction and can be stored at -80 °C until future use.
Helpful?
-
-
How do you stain organoids with antibodies?
1 answer-
Organoids can be stained with antibodies for immunocytochemical (ICC)/Immunohistochemical (IHC) analysis using either whole-mount or paraffin embedding/sectioning techniques. It is critical to use antibodies prequalified for organoid analysis.