Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
11 380,00 zł
Quality Segment
biological source
human pancreas
packaging
vial of ≥1500 organoids vial
manufacturer/tradename
Millipore
gender
male
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
control
pancreas
relevant disease(s)
adenocardinoma (ductal)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
General description
Niedawne przełomy w metodach hodowli trójwymiarowej (3D) doprowadziły do opracowania platform hodowli organoidów, które umożliwiają naukowcom prowadzenie badań translacyjnych na długoterminowych kulturach in vitro, nieograniczonych barierami obecnymi w kulturach 2D lub modelach zwierzęcych. Obecnie oferujemy kompleksową kolekcję organoidów pochodzących od pacjentów z gruczolakorakiem przewodowym trzustki (PDAC) do badań nad rakiem i zastosowań związanych z odkrywaniem leków.
Charakterystyka linii komórkowej
- Płeć: Mężczyzna
- Wiek: 58 lat
- Organ: Trzustka (guz pierwotny)
- Choroba: Gruczolakorak przewodowy (mutacja KRAS: G12D)
Application
- Żywotność: >1500 żywotnych organoidów/fiolkę
- Wzrost organoidów: Wynik pozytywny
- Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą panelu Human Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
- Zanieczyszczenie mykoplazmą: Negatywny
- Profil STR: Wynik pozytywny
Features and Benefits
Preparation Note
Legal Information
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/pdouse. This product may not be re-engineered or copied; used to make derivatives or modifications; used to develop, test, or manufacture a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact organoids@milliporesigma.com.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Ductal Adenocarcinoma, Pancreas, Age: 58, Male, Mutation: KRAS G12D | description Ductal Adenocarcinoma, Pancreas, Age: 66, Female, Mutation: KRAS G12R | description Ductal Adenocarcinoma, Pancreas, Age: 62, Male, Mutation: KRAS G12D | description Ductal Adenocarcinoma, Pancreas, Age: 57, Female, Mutation: KRAS G12V |
| relevant disease(s) adenocardinoma (ductal) | relevant disease(s) adenocardinoma (ductal) | relevant disease(s) adenocardinoma (ductal) | relevant disease(s) adenocardinoma (ductal) |
| biological source human pancreas | biological source human pancreas | biological source human pancreas | biological source human pancreas |
| technique(s) cell culture: suitable | technique(s) cell culture: suitable | technique(s) cell culture: suitable | technique(s) cell culture: suitable |
| application(s) 3D cell culture | application(s) 3D cell culture | application(s) 3D cell culture | application(s) 3D cell culture |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| packaging vial of ≥1500 organoids vial | packaging vial of ≥1500 organoids vials | packaging vial of ≥1500 organoids vials | packaging vial of ≥1500 organoids vial |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?