Przejdź do
SCM044
FibroGRO® Pożywka do ekspansji ludzkich fibroblastów wolna od ksenogenów
The FibroGRO Xeno-Free Human Fibroblast Expansion Medium is a new variation of our FibroGRO media that is optimized for the culture of fibroblasts without the use of animal-derived components.
Synonim(y):
Podłoże do pierwotnej hodowli komórek
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®, FibroGRO®, Millipore
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
FibroGRO Xeno-Free Human Fibroblast Expansion Medium to nowa odmiana naszej pożywki do hodowli komórek FibroGRO, która jest zoptymalizowana do hodowli fibroblastów bez użycia składników pochodzenia zwierzęcego. System komórkowy FibroGRO firmy EMD Millipore jest idealny do tworzenia wolnych od ksenogenów ludzkich warstw odżywczych do indukowanej hodowli komórek pluripotencjalnych, embrionalnych i ogólnych komórek macierzystych. Można go również wykorzystać do stworzenia modelu do badania gojenia się ran, toksykologii i podstawowej biologii komórek. FibroGRO Xeno Free wspomaga wzrost tych komórek w środowisku 2% ludzkiej surowicy w tempie równym lub wyższym niż porównywalne pożywki uzupełnione 2-10% FBS. Nasza pożywka FibroGRO Xeno-Free nie zawiera żadnych środków przeciwdrobnoustrojowych, czerwieni fenolowej ani żadnych innych składników, które mogą powodować stres komórek i "efekty maskujące", które mogą wpływać na wyniki eksperymentów.
Application
Research Category
Stem Cell Research
Physical form
Podłoże do ekspansji ludzkich fibroblastów FibroGROTM Xeno-Free jest sprzedawane jako kompletne mrożone podłoże i zawiera wszystkie niezbędne czynniki wzrostu i suplementy wspomagające wzrost fibroblastów.
Preparation Note
Zamrożoną pożywkę należy przechowywać w temperaturze -20ºC do upływu daty ważności.
Rozmrożone podłoże może być przechowywane w temperaturze od 2 do 8ºC przez okres do 1 miesiąca.
Wielokrotne cykle zamrażania/rozmrażania nie są zalecane
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FIBROGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCM037SCC057SCC058
description
The FibroGRO Xeno-Free Human Fibroblast Expansion Medium is a new variation of our FibroGRO media that is optimized for the culture of fibroblasts without the use of animal-derived components.
description
-
description
The FibroGROTM Xeno-Free Human Foreskin Fibroblasts (Mitomycin C treated) are derived from normal human foreskin (male neonate) & have been isolated & manufactured under xeno-free conditions.
description
The FibroGRO Xeno-Free Human Foreskin Fibroblasts are derived from normal human foreskin & have been isolated & manufactured under xeno-free conditions.
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
liquid nitrogen
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
FibroGRO®, Millipore
manufacturer/tradename
Chemicon®, Millipore
manufacturer/tradename
FibroGRO®, Millipore Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®, FibroGRO®, Millipore
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)