This product contains 2% Human Serum that is not heat inactivated.
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1960,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Application
Stem Cell Research
Mesenchymal Stem Cells
Physical form
Preparation Note
Thawed medium can be stored at 2 to 8ºC for up to 1 month.
Multiple freeze/thaw cycles are not recommended
Analysis Note
Sterility Testing: Negative for bacterial and fungal growth
pH: 7.5 ± 0.3
Cell Testing: Rate of proliferation and morphology
Osmolality: 255 ± 15 mOsm
Endotoxin: <0.5 EU/mL
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Xeno-free mesenchymal stem cell media specially formulated for the rapid expansion of human mesenchymal stem cells isolated from a variety of sources, including adipose and bone marrow tissues. | description The Mesenchymal Stem Cell Expansion Medium (1x) has been optimized & validated for Stem cell culture. This medium is available in a 500mL format. | description - | description The Mesenchymal Stem Cell Freezing Medium (1x) has been optimized & validated for Stem cell culture. This medium is available in a 50ml format. |
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. -10 to -25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| input sample type mesenchymal stem cell(s) | input sample type mesenchymal stem cell(s) | input - | input sample type mesenchymal stem cell(s) |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7791-20-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hello, Was the added serum heat-treated? Many thanks!