Przejdź do
SCM101
Podłoże do konserwacji komórek macierzystych serca
The Cardiac Stem Cell Maintenance Medium is available in a 500 mL format & has been optimized & validated for cell culture.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
1060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type cardiac stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Pożywka Cardiac Stem Cell Maintenance Medium została zoptymalizowana i zakwalifikowana do wzrostu i ekspansji sercowych komórek macierzystych pochodzących od gryzoni. Komórki ekspandowane w pożywce Cardiac Stem Cell Maintenance Medium wyrażają prawidłowe markery sercowych komórek macierzystych i są ponadto zdolne do różnicowania się w kardiomiocyty.
Physical form
Cardiac Stem Cell Maintenance Medium to opatentowany preparat zawierający płodową surowicę bydlęcą.
Preparation Note
W przypadku długotrwałego przechowywania, nośnik należy przechowywać w temperaturze -20°C. Przed pierwszym użyciem rozmrozić zamrożone podłoże w temperaturze 4°C przez noc lub do momentu całkowitego wyrównania. Rozmrożone nośniki należy przechowywać w temperaturze 2-8°C w ciemności przez okres do jednego miesiąca.
Analysis Note
Each lot of medium is tested for the optimal cell growth and proliferation of cardiac stem cells. Sterility Testing: Negative
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A93579610003796100036
description
The Cardiac Stem Cell Maintenance Medium is available in a 500 mL format & has been optimized & validated for cell culture.
description
clone AC1-20.4.2, purified from hybridoma cell culture
description
-
description
-
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
-
form
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using digested rat heart tissue, indirect ELISA: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
input
sample type cardiac stem cell(s)
input
-
input
-
input
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)