Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 582,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
582,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
The Anterior Foregut Endoderm Induction Medium II is a chemically defined/serum-free ready-to-use media used to differentiate CXCR4+/c-kit+ definitive endoderm (DE) cells into Sox2+/Pax6+ anterior foregut endoderm (AFE) cells. The Anterior Foregut Endoderm Induction Medium II is a component of the 3dGRO® Human Lung Organoid Culture System which can be used to differentiate human iPS cells into mature lung organoids that structurally resemble the in vivo branching airway and early alveolar structures. The 3dGRO® Human Lung Organoid Culture System includes (all sold separately):
Human iPSC Derived AFE Progenitors (SCC301)
- Definitive Endoderm Induction Medium (SCM302)
- Anterior Foregut Endoderm Induction Medium I (SCM305)
- Anterior Foregut Endoderm Induction Medium II (SCM306)
- 3dGRO® Lung Organoid Branching Medium (SCM307)
- 3dGRO® Lung Organoid Maturation Medium (SCM308)
Human iPSC Derived AFE Progenitors (SCC301)
Preparation Note
Upon receipt, store at -20°C. When ready to use, thaw overnight at 2-8°C. Once thawed, mix thoroughly. Use immediately and store at 2-8°C for up to 1 week. Do not re-freeze. Unused aliquots may be stored at -20°C until the expiry date.
Legal Information
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4 + 10035-04-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?