Przejdź do
SCM307
3dGRO® Lung Organoid Branching Medium
Serum-free ready-to-use media used to differentiate anterior foregut endoderm (AFE) cells into lung bud organoids in suspension cultures.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
General description
The lung epithelium undergoes a complex series of endoderm–mesoderm-mediated signaling events to generate a complex arborized network of conducting airway (bronchi, bronchioles) and gas-exchanging units (alveoli). Lung epithelium differentiation stages include: anterior/posterior and dorsal/ventral patterning, lung specification, lung budding, branching morphogenesis, and maturation.
The 3dGRO® Lung Organoid Branching Medium is a chemically defined/serum-free ready-to-use media used to differentiate Sox2+/Pax6+ anterior foregut endoderm (AFE) cells into lung bud organoids in suspension cultures. Additionally, the 3dGRO® Lung Organoid Branching Medium can be used to culture AFE cells on fibronectin coated cultureware. The 3dGRO® Lung Organoid Branching Medium is a component of the 3dGRO® Human Lung Organoid Culture System which can be used to differentiate human iPS cells into mature lung organoids that structurally resemble the in vivo branching airway and early alveolar structures. The 3dGRO® Human Lung Organoid Culture System includes (all sold separately):
  • Definitive Endoderm Induction Medium (SCM302)
  • Anterior Foregut Endoderm Induction Medium I (SCM305)
  • Anterior Foregut Endoderm Induction Medium II (SCM306)
  • 3dGRO® Lung Organoid Branching Medium (SCM307)
  • 3dGRO® Lung Organoid Maturation Medium (SCM308)
Human iPSC Derived AFE Progenitors (SCC301)
Preparation Note
Upon receipt, store at -20°C. When ready to use, thaw overnight at 2-8°C. Once thawed, mix thoroughly. Use immediately and store at 2-8°C for up to 1 week. Do not re-freeze. Unused aliquots may be stored at -20°C until the expiry date.
Legal Information
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4 + 10035-04-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How do you stain organoids with antibodies?
    1 answer
    1. Organoids can be stained with antibodies for immunocytochemical (ICC)/Immunohistochemical (IHC) analysis using either whole-mount or paraffin embedding/sectioning techniques. It is critical to use antibodies prequalified for organoid analysis.
      Helpful?
  2. How are organoids cultured?
    1 answer
    1. Once isolated, organoids are cultured in specialized media embedded in a rich extracellular matrix (ECM) basement membrane extract hydrogel such as Growth Factor Reduced Matrigel. Media is replenished every other day and cells are passaged once per week (7-12 days) before cells become too large or necrotic. Cells can be passaged in either small clump fragments or as single cells using mechanical dissociation/enzyme-free passaging reagents. Depending on organoid type and confluency, split ratios of roughly 1:3-1:4 can be used when passaging organoids. For sensitive organoid types, ROCKi (Y27632) (SCM075) can be added during passaging to help in promoting cell viability.
      Helpful?
  3. How Do you Extract RNA/DNA from Organoids in Cultured in Matrigel?
    1 answer
    1. Traditional DNA/RNA isolation kits can be used to prepare genomic material for sequencing (RNA-seq, scRNA-seq, WGS, CHIP-seq etc). For some applications with large organoids, tissue specific DNA/RNA extraction kits are recommended. TRI Reagent (T9424) can be added to the dissociated organoids before RNA extraction and can be stored at -80 °C until future use.